Merck
Z684341
Sigma-Aldrich
Aldrich®マイクロスケールチューブ
Craig, w/ PTFE plunger, capacity 2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
物質
colorless tube
glass tube
round bottom
特徴
graduations: no
メーカー/製品名
Wilmad SA-4090-620
キャパシティ
2 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z684392Z271861BR114831
vibrant-m
Z271861
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
vibrant-m
BR114831
BRAND® cryogenic tube with screw cap
material
colorless tube, round bottom, glass tube
material
-
material
borosilicate glass tube, colorless tube
material
colorless tube, polypropylene tube, round bottom
manufacturer/tradename
Wilmad SA-4090-620
manufacturer/tradename
Wilmad SA-4080-610
manufacturer/tradename
Wilmad 327-PP-7
manufacturer/tradename
BRAND 114831
feature
graduations: no
feature
-
feature
neck thread push fit
feature
RNase and DNase free, External thread
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先