Merck
Z685283
Platinum crucible, with reinforced rim
capacity 25 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
manufacturer/tradename
Birmingham metals
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z685291Z685275Z685305
vibrant-m
Z685283
Platinum crucible, with reinforced rim
vibrant-m
Z685291
Platinum crucible, with reinforced rim
vibrant-m
Z685275
Platinum crucible, with reinforced rim
vibrant-m
Z685305
Platinum crucible, with reinforced rim
capacity
25 mL
capacity
30 mL
capacity
15 mL
capacity
50 mL
詳細
白金製ラボウェアは、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸および酸化に対し、高温で優れた耐性を示します。この白金るつぼは、表面のアルミナ粉末の磨き傷に混在する物質の除去のため、適切な溶媒中で煮沸により浄化可能です。強化した縁とは、るつぼの縁が壁よりも厚く丈夫になったことを意味し、そのことから、操作プロセス中にトングを用いれば、るつぼをつかむことができます。
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Platinum crucible, with reinforced rim capacity 50 mL
Z685305
Platinum crucible, with reinforced rim
Platinum crucible lid fits 50 mL crucible
Z562122
Platinum crucible lid
Platinum crucible lid fits 30 mL crucible
Z562106
Platinum crucible lid
Coors™高アルミナるつぼ High form, capacity 50 mL
Z247634
Coors高アルミナるつぼ
テクニカルサービス連絡先