サイズを選択してください
100 EA
¥24,000
¥24,000
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121705
Parameter:
100 MHz frequency
Material:
colorless tube, glass tube
Feature:
neck thread push fit
L:
7 in.
Camber:
0.075 mm
Packaging:
pack of 100 ea
スキップする
material
colorless tube, glass tube
feature
neck thread push fit
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Norell ST-500-7-RED
parameter
100 MHz frequency
L
7 in.
O.D. × I.D.
5 mm × 4.2 mm
camber
0.075 mm
tube diam.
5 mm
wall thickness
0.77 mm
color
red cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| parameter 100 MHz frequency | parameter 100 MHz frequency | parameter 100 MHz frequency | parameter 100 MHz frequency |
| manufacturer/tradename Norell ST-500-7-RED | manufacturer/tradename Norell ST-500-7-ORANGE | manufacturer/tradename Norell ST-500-7-PURPLE | manufacturer/tradename Norell ST-500-7-YELLOW |
| material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube |
| camber 0.075 mm | camber 0.075 mm | camber 0.075 mm | camber 0.075 mm |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea |
| feature neck thread push fit | feature neck thread push fit | feature neck thread push fit | feature neck thread push fit |
General description
Norell®標準シリーズNMRチューブは、チューブ壁および底のばらつきをなくすために再設計されました。これにより、シミング時間とサンプル再現性が改善されています。ASTMタイプ1クラスBガラスから製造された、または一般にN-51Aと呼ばれるこれらのNMRチューブは、自動サンプリングシステムおよびハイスループットNMR分光法用に設計されています。
Features and Benefits
- NMRチューブ底は一様に半球状で一貫しています。
- ルーチンNMRに適しています。
- 温度勾配のない室温で理想的です。
- チューブの均一な壁厚により、チューブおよびロット間の同心度が強化されます。
- 丸底を製造していますが、要望に応じて平底も利用できます。
- 要望に応じてどのような長さのNMRチューブも提供できます。
Legal Information
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| Z692123-100EA | 04061832865935 |