Merck
Z693405
Shigemi 5mm シンメトリカルNMRマイクロチューブアセンブリー
matched with CD3OD, microtube cap
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Shigemi NMRチューブ
NACRES:
SB.32
物質
glass tube
manufacturer/tradename
Shigemi MMS-CAP
パラメーター
900 MHz frequency
外部サンプル管L × 外径
180.0 mm × 4.965 mm
サイズ
180 mm
チューブ直径
5 mm
チューブインサートL × 外径
190.0 mm × 4.1 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z693375Z529362Z693383
manufacturer/tradename
Shigemi MMS-CAP
manufacturer/tradename
Shigemi MMS-005B
manufacturer/tradename
Shigemi CMS-005V
manufacturer/tradename
Shigemi MMS-005J
parameter
900 MHz frequency
parameter
900 MHz frequency
parameter
900 MHz frequency
parameter
900 MHz frequency
outer sample tube L × O.D.
180.0 mm × 4.965 mm
outer sample tube L × O.D.
180.0 mm × 4.965 mm
outer sample tube L × O.D.
180.0 mm × 4.965 mm
outer sample tube L × O.D.
180.0 mm × 4.965 mm
size
180 mm
size
180 mm
size
180 mm
size
180 mm
tube diam.
5 mm
tube diam.
5 mm
tube diam.
5 mm
tube diam.
5 mm
詳細
Shigemi NMR microtubes offer high precision quality in NMR spectroscopy. The NMR microtubes are made out of a special type of hard glass wtih excellent chemical durability, and are magnetic susceptibility matched to each of the solvents they are identified with.
The Symmetrical NMR microtube consists of outer tube and insert with these features:
  • Magnetic susceptibility matched to a variety of solvents for the best resolution in these solvents using minimal amount of sample
  • The small sample size will not affect the spectral resolution or the sidebands
  • Each microtube assembly consists of an insert and an outer sample tube
  • Suitable for 900 MHz NMR instruments
Choose a bottom length that most closely matches the probe coil.
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先