Z698083
Whatman® Nytran SuPerCharge (SPC) ナイロンブロッティングメンブレン
diam. 30 cm × 3 m, pore size 0.45 μm, pkg of 1 roll
別名:
nylon membranes, blotting membrane
物質
Nylon membrane (Nytran SuPerCharge (SPC))
包装
pkg of 1 roll
manufacturer/tradename
Whatman 10416296
Whatman Article No. 28415380 (US reference)
直径
30 cm × 3 m
ポアサイズ
0.45 μm
0.45 μm
適合性
suitable for (Southern and Northern blotting; colony and plaque lifts and Dot-/Slot-Blots)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
Nytran SPC membrane is cast uniformly on both sides of a support matrix, demonstrating excellent symmetry. This gives the membrane the ability to lie flat without curling.
With typical manufacturing techniques, increasing positive charge tends to increase background. Nytran SPC membranes are manufactured using a process that allows the combination of high positive charge with low background. Whether using radioactive or nonradioactive detection techniques, Nytran SPC consistently gives high signal with extremely low background.
  • Excellent signal-to-noise ratio
  • High positive charge
  • Consistent membrane morphology
  • High sensitivity
  • Flat, non-curling membrane
  • Nytran SuPerCharge binding capacity: > 600 μg/cm2
その他情報
Global SIALの顧客(日本を除く)はいまや、GEの製品番号システムを用いてGE Healthcare Life Sciencesの消耗品ポートフォリオ(包装品のみ)からすべての商品を注文できます。
長年愛されてきたSIAL "Z"の製品番号システムが用いられているGE Whatman製品は中止され、GE製品コードの先頭に"WHA"を付けた製品番号に置き換えられています。長年愛されてきた"Z"で始まる製品番号の製品は"WHA"で始まる製品番号の製品と同じです。
法的情報
Nytran is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。