Z699012
Whatman® M-Endo大腸菌群ブロス
pkg of 50 ea
別名:
coliform test, coli form, coliforms test
NACRES:
NB.79
包装
ampule of 50 × 2 mL
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
Maine Mfg 10496103 (GVS Life Sciences)
主な業界
Food and Beverages
保管温度
2-8°C
詳細
M-エンドウ培地は赤色の培地で、変色を防止するために暗所で保存する必要があります。この培地上で、グラム陽性菌は、デゾキシコール酸塩およびラウリル硫酸塩により阻害されます。エタノールの添加により、抗菌性が上昇します。乳糖発酵性生物はアルデヒドを産生し、これがシッフ試薬(塩基性フクシンおよび硫酸ナトリウム)と反応して、コロニーの周辺に赤く染色した帯を形成します。したがって大腸菌コロニーは、特徴的な金属光沢のある赤色を呈します。
包装
Packaged in 2 mL ampules, 50 per box.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
RIDADR
UN 1993C 3 / PGIII
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F
引火点(℃)
29 °C
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。