Merck
Z740242
QianCap gas purging set for Ace pressure tubes and bottles
QianCap-25-v2, fits no. 25 internal thread
ログイン組織・契約価格を表示する
特徴および利点
  • Two optional gas feed lines are available.
  • Maximum pressure: 60 psi
  • Provides optional high-pressure adapter (120 psi).
  • Septum for the system is disposable and made of blue PTFE face and white silicone backing.
  • Septa fits on Q-Tube-12 mL.
  • The blue PTFE liner provides unique chemical resistance and silicon backing has the resealing capability.
その他情報
Pressure flasks/bottles not included
法的情報
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先