スキップする
Z740581
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 600 mL, subdivision, 50 mL (graduations: 50-500 mL)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
6 ea
カートの在庫状況を確認する
¥8,270
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Capacity:
600 mL
Material:
borosilicate glass
Feature:
subdivision 50 mL (graduations: 50-500 mL)
¥8,270
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
borosilicate glass
feature
subdivision 50 mL (graduations: 50-500 mL)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
600 mL
General description
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Other Notes
Browse all glass beakers
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z740580Z740582Z740570
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
capacity
600 mL
capacity
600 mL
capacity
1000 mL
capacity
50 mL
feature
subdivision 50 mL (graduations: 50-500 mL)
feature
subdivision 50 mL (graduations: 50-500 mL)
feature
subdivision 50 mL (graduations: 50-1000 mL)
feature
subdivision 10 mL (graduations: 10-40 mL)
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 36 ea
packaging
pkg of 24 ea
packaging
pkg of 12 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z740581-6EA04061837642463