Merck
Z740618
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 50 mm × 17 mm, autoclavable
ログインto View Organizational & Contract Pricing
物質
soda-lime glass
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
lid
包装
pack of 24 ea
ディスクの最大容量
~30 mL
dish diam. × H
50 mm × 17 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z740619Z740620Z740629
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
feature
autoclavable, lid
feature
autoclavable, lid
feature
autoclavable, lid
feature
-
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 6 ea
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
-
dish capacity
~30 mL
dish capacity
~80 mL
dish capacity
~100 mL
dish capacity
-
詳細
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
BRAND® Petri dish, glass with lid, soda-lime glass, dish H 25 mm, diam. 150 mm , lid
BR455751
BRAND® Petri dish, glass
BRAND® Petri dish, glass with lid, soda-lime glass, dish H 20 mm, diam. 100 mm , lid
BR455743
BRAND® Petri dish, glass
Greiner dishes petri dish, 35 x 10 mm, triple vented
Sigma-Aldrich
P5112
Greiner 皿
テクニカルサービス連絡先