Merck
Z740620
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, autoclavable
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
物質
soda-lime glass
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
lid
包装
pack of 24 ea
ディスクの最大容量
~100 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z740618Z740619Z740621
vibrant-m
Z740620
Aldrich® Essentials petri dish
vibrant-m
Z740618
Aldrich® Essentials petri dish
vibrant-m
Z740619
Aldrich® Essentials petri dish
vibrant-m
Z740621
Aldrich® Essentials petri dish
material
soda-lime glass
material
soda-lime glass
material
soda-lime glass
material
soda-lime glass
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
autoclavable, lid
feature
autoclavable, lid
feature
autoclavable, lid
feature
autoclavable, lid
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 24 ea
dish capacity
~100 mL
dish capacity
~30 mL
dish capacity
~80 mL
dish capacity
~300 mL
詳細
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先