Merck
Z740832
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 10 mL, subdivision, 0.20 mL, tol. 0.20 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Capacity:
10 mL
Feature:
subdivision 0.20 mL
Packaging:
pkg of 6 ea
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
feature
subdivision 0.20 mL
packaging
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.20 mL
capacity
10 mL
General description
Clear borosilicate glass graduated cylinders with a removable plastic base and plastic protection bumper to guard against breakage. Class B accuracy. Graduated “To Contain”.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z740832-6EA04061832122229