Merck
Z740984
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.11
物質
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
外径 × L
15 mm × 125 mm
キャパシティ
10 mL
チューブ直径
15 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z740987Z740989Z740988
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
material
beaded neck neck, colorless tube, borosilicate glass tube
material
beaded neck neck, borosilicate glass tube, colorless tube
material
beaded neck neck, borosilicate glass tube, colorless tube
material
beaded neck neck, borosilicate glass tube, colorless tube
capacity
10 mL
capacity
16 mL
capacity
25 mL
capacity
16 mL
packaging
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
packaging
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
packaging
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
packaging
pack of 50 ea
詳細
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. With rim.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先