Merck
Z741012
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 250 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥21,400
¥21,400
カートの在庫状況を確認する
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥21,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥21,400
カートの在庫状況を確認する
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z741011Z741014Z741013
capacity
250 mL
capacity
100 mL
capacity
1000 mL
capacity
500 mL
material
borosilicate glass bottle, round bottle, polypropylene cap
material
borosilicate glass bottle, polypropylene cap, round bottle
material
borosilicate glass bottle, polypropylene cap, round bottle
material
borosilicate glass bottle, polypropylene cap, round bottle
feature
graduations, with cap
feature
graduations, with cap
feature
graduations, with cap
feature
graduations, with cap
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
joint
Joints threaded neck (GL45)
joint
Joints threaded neck (GL45)
joint
Joints threaded neck (GL45)
joint
Joints threaded neck (GL45)
詳細
Borosilicate glass, wide mouth, media/reagent bottles with polypropylene GL 45 thread screw cap with pour ring. Large marking spot and reference graduations.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)