Merck
Z742164
Sigma-Aldrich
Aldrich® 腐食性レクチャーボトルガスレギュレーター
DIN 1 connection
別名:
Aldrich® corrosive lecture-bottle gas regulator
Slide 1 of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥209,000
¥209,000
カートの在庫状況を確認する
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥209,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥209,000
カートの在庫状況を確認する
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
for sale in EU only
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
詳細
  • Single-stage
  • Max. inlet pressure: 300 bar
  • 316L Stainless Steel body and diaphragm
  • Encapsulated Seat Design with a 10 Micron SS sintered filter
  • Valve Seat: PCTFE
  • Inlet: DIN 1
  • Outlet: Control Valve 1/4"NPT Male Stainless Steel
  • Captured Bonnet Vent
  • Front and Rear Panel Mounting capabilities
  • Cv=0.094
  • Temperature Range: -20C to +60C
  • Weight: 1.1 kg
Designed for primary regulation of high or low cylinder pressure, (corrosive, toxic), or high purity (up to grade 6.0) gases to a stable outlet pressure. Covers a variety of applications including gas and liquid chromatography, high purity carrier gases, calibration gases, high purity chamber pressurization and many more.
その他情報
テクニカルインフォメーションAL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operationをご覧ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)