Merck
Z742267
DURAN® GL45 thread adapter for bottle top vacuum filtration unit
GL 45 male, GL 56 female, white PTFE
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
white PTFE
メーカー/製品名
DURAN® 291195601
フィッティング
GL 45 male
GL 56 female
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z543586Z742270Z742006
material
white PTFE
material
PBT , PFA , PTFE
material
polyethersulfone membrane
material
clear glass , polypropylene cap, round bottle
manufacturer/tradename
DURAN® 291195601
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
DURAN® 292702818
manufacturer/tradename
DURAN® 218812854
詳細
The re-usable adaptor (GL 45 external/GL 65) allows the use of the DURAN TILT bottle with the 45 mm filtration units for the fitler and sterilization of cell culture media. Manufactured from inert PTFE, can be autoclaved and depyrogenised at 300°C.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
テクニカルサービス連絡先