Merck
Z742271
DURAN® Bottle Top Vacuum Filter Funnels
capacity 500 mL, thread for GL 45, polyethersulfone membrane, pore size 0.2 μm, filter diam. 90 mm, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
無菌性
sterile
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
DURAN® 292702826
キャパシティ
500 mL
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
ポアサイズ
0.2 μm pore size
フィッティング
thread for GL 45
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
Designed for sterilization or clarification of aqueous cell culture media. Supplied as a filter funnel only unit for use with the Duran TILT (with GL 45 thread adaptor) or 45 mm media bottles. Comes in three different asymmetric pore sizes (0.1 um, 0.2 um, 0.45 um). Raised molded graduation marks for easy volume reading. Manufactured in a clean room form non-cytotoxic materials. Supplied sterile.
その他情報
Requires Z742267use with DURAN TILT media bottles.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先