Z742359
2MAG atexMIXdrive explosion protected stirrer
NACRES:
NB.72
AC/DC input
48 V
物質
stainless steel
特徴
positions 1
20 W Stirring Power
manufacturer/tradename
2mag 49001
パラメーター
≤40 °C temp. limit (in water)
-10-40 °C temp. limit (in air)
W × D × H
180 mm × 180 mm × 38 mm
キャパシティ
1-10,000 mL
plate size × W × L
× 180 mm × 180 mm
重量
3.5 kg
詳細
Explosion protected, ultra flat, wear-free magnetic stirrer
with 1 stirring position, for up to 10,000 ml.
1 stirring position, 100% maintenance-free and wear-free by
inductive 2mag-Magnetic-Drive concept for powerful mixing
of solutions, jerk-free stirring even at low speeds.
Fully encapsulated and hermetically sealed stainless steel
housing, IP68, water-, dust- and germproof. Extremely robust
construction and performance, easy to clean and maximum
resistance.
特徴および利点
Submersible in water- or oil baths, suitable for the use in
CO2-incubators and ovens, temperate range up to +40 C,
certified according to ATEX II 2G Ex mb IIC T4.
その他情報
Please order control unit separately!
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。