Merck
Z742541
Extra shelf for MyTemp 65HC Digital Incubator
size 12.0 in. × 15.0 in., stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥21,960
¥21,960
出荷予定日2025年5月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥21,960
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.76
¥21,960
出荷予定日2025年5月23日
物質
stainless steel
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H2265-SH
サイズ
12.0 in. × 15.0 in.
詳細
Extra shelf for Benchmark MyTemp 65HC Digital Incubator
法的情報
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)