Z750476
Whatman® ME膜、微生物コントロール用
ME24/21, without interleaving paper, pore size 0.2 μm, black grid, diam. 50 mm
物質
black grid
包装
pk of 100
manufacturer/tradename
Whatman 10408712
Whatman Article No. 28415241 (US reference)
直径
50 mm
膜直径
47 mm
ポアサイズ
0.2 μm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
この膜は、微生物数を定量的に評価するために使用されます。液体を膜に通してろ過すると、膜表面の微生物を収集できます。このフィルター膜を培養液上でインキュベートすると、個々のコロニーを評価できます。この方法は、大容量サンプルにも微生物数が少ない場合にも適しています。
  • 混合セルロースエステル膜
  • 経済的
  • 水溶液専用
  • 親水性
  • 最高125°Cまで耐用
  • 無菌個別包装
その他情報
Global SIALの顧客(日本を除く)はいまや、GEの製品番号システムを用いてGE Healthcare Life Sciencesの消耗品ポートフォリオ(包装品のみ)からすべての商品を注文できます。
長年愛されてきたSIAL "Z"の製品番号システムが用いられているGE Whatman製品は中止され、GE製品コードの先頭に"WHA"を付けた製品番号に置き換えられています。長年愛されてきた"Z"で始まる製品番号の製品は"WHA"で始まる製品番号の製品と同じです。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva