Z756970
Sigma-Aldrich
Aldrich® tubing anchor clips and ties kit
adhesive backs, tubing O.D. 1/8 - 3/4  in.
別名:
laboratory tubing clips, tubing clips, tubing clamps, hanking ties, laboratory tubing clamps, wrap ties
NACRES:
NB.35
チューブ類外径
1/8 - 3/4  in.
詳細
85 assorted plastic anchor clips with adhesive backs and hanking ties in a plastic storage case for 1/8 in. to 3/4 in. O.D. tubing. Excellent for securing vacuum, gas and liquid lines in fume hoods and around reaction setups, and on benchtops for water lines to filter apparatus, etc.
Kit contents:
  • 30 - Hanking ties, 6 in. L, 10 EA of fine, medium, wide body styles
  • 15 - Top entry adhesive clips, 5 EA, 1/4 , 3/8 ,1/2 in. OD tubing
  • 25 - Side entry adhesive clips, 5 EA, 1/8 , 1/4 , 3/8 , 1/2 , 3/4 in. OD tubing
  • 15 - Adjustable ratcheting clips, 5 EA 1/4, 1/2, 3/4 in. range
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。