Z759627
Whatman® ME膜、微生物コントロール用
ME25/Select 21 STL membrane circles white, diam. 50 mm, pore size 0.45 μm, black grid, sterile, pkg of 400 ea
別名:
track etched membrane, osmotic membrane, water membranes
無菌性
sterile
特徴
for membrane dispensers
包装
pkg of 400 ea
manufacturer/tradename
Whatman 10406802
Whatman Article No. 29016662 (US reference)
直径
50 mm
膜直径
47 mm
black grid
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
この膜は、微生物数を定量的に評価するために使用されます。液体を膜に通してろ過すると、膜表面の微生物を収集できます。このフィルター膜を培養液上でインキュベートすると、個々のコロニーを評価できます。この方法は、大容量サンプルにも微生物数が少ない場合にも適しています。
  • 混合セルロースエステル膜
  • 経済的
  • 水溶液専用
  • 親水性
  • 最高125°Cまで耐用
  • 無菌個別包装
その他情報
Global SIALの顧客(日本を除く)はいまや、GEの製品番号システムを用いてGE Healthcare Life Sciencesの消耗品ポートフォリオ(包装品のみ)からすべての商品を注文できます。
長年愛されてきたSIAL "Z"の製品番号システムが用いられているGE Whatman製品は中止され、GE製品コードの先頭に"WHA"を付けた製品番号に置き換えられています。長年愛されてきた"Z"で始まる製品番号の製品は"WHA"で始まる製品番号の製品と同じです。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva