Merck
Z763284
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Seal joint adapter
with PTFE-faced EPDM rubber septum, PTFE body, joint: 14/20
ログインto View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NB.43
物質
PTFE body
ジョイント
joint: 14/20
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z556343Z556378Z556351
joint
joint: 14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS19/22
詳細
This adapter enables repeated cannulation into any jointed flask or tube using the Sure/Seal system of PTFE-faced EPDM rubber septum mounted in an all-PTFE body adapter. Complete adapter includes PTFE body, one septum, one polypropylene overcap with hole and plastic joint clip.
  • Precision machined PTFE body with 14/20 or 24/40 joint and cap threads
  • Replaceable PTFE-faced EPDM rubber septum has excellent resistance to solvents and reseals when punctured numerous times. Use with non-coring point needles to extend septum life
  • Polypropylene over cap with hole compresses septum into adapter body to maintain seal
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先