スキップする
Z765171
Tygon® E-3603ラボチューブ
I.D. × O.D. × wall thickness 1/2 in. × 3/4 in. × 1/8 in.
別名:
DEHP tubing alternative, chemical resistant tubing, laboratory tubing, vacuum tubing
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pkg of 50 feet
manufacturer/tradename
Tygon
I.D. × O.D. × wall thickness
1/2 in. × 3/4 in. × 1/8 in.
General description
TYGON® E-3603 DEHP無添加ラボ用真空チューブは、お客様がTYGON製品に期待している優れた性能を発揮しますが、さらに本製品はDEHP可塑剤の代わりに広く認められている代替物質を含む組成でお届けします。
TYGON® E-3603ラボ用チューブは、屈曲疲労や摩耗に対する耐性を実現するために特別に組成されており、ラボにあるほぼあらゆる無機化合物に対応しており、ゴム製チューブより透過性が低くなっています。ガラス状の滑らかな内腔により集積しにくいため、清掃が簡単です。
TYGON® E-3603真空チューブは、これらすべての性能特性を備え、室温で完全真空に耐える超厚壁を持ちます。
特長・利点:
  • DEHPチューブの代替品
  • 新しい組成でも同じ優れた性能を実現
  • BPAフリー
  • 卓越した耐化学性
  • 再現性のある結果が得られるロット間一貫性
  • ぺリスタポンプで生産性を向上。他の透明チューブの2倍の寿命
  • 滑らかで光沢のある内腔
  • 酸化や汚染の心配なし
  • フィッティングやグリップに簡単にしっかり固定
  • 1フィート間隔のマーク付きで計測が簡単
  • FDA基準に準拠
一般的なアプリケーション:
  • 一般的なラボ業務
  • 分析装置
  • ぺリスタポンプや真空ポンプ
  • コンデンサー、インキュベーター、デシケーター、ガス管、排水管に最適です
Legal Information
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z765287Z765201Z765155
packaging
pkg of 50 feet
packaging
pkg of 50 feet
packaging
pkg of 50 feet
packaging
pkg of 50 feet
I.D. × O.D. × wall thickness
1/2 in. × 3/4 in. × 1/8 in.
I.D. × O.D. × wall thickness
1/2 in. × 1 1/8 in. × 5/16 in.
I.D. × O.D. × wall thickness
3/8 in. × 9/16 in. × 3/32 in.
I.D. × O.D. × wall thickness
3/4 in. × 1 in. × 1/8 in.
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tygon® E-3603ラボチューブ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)