コンテンツへスキップ
Merck

スキップする

ATC640852359

Atlantic Research Chemicals Ltd

N,N-Diisopropylethylamine

別名:

N-ethyl-N-isopropyl-2-propanamine

ログインで組織・契約価格をご覧ください。

サイズを選択してください

表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 g
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥9,200
25 g
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥9,700
50 g
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥10,200
100 g
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥10,800

この商品について

化学式:
C8H19N1
CAS番号:
分子量:
129.25
MDL number:

ベンダーカタログ番号: AE10164-10G

¥9,200


19日以内に発送 - Aldrich提携会社より

​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします


Inchi Code

1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3

Inchi Key

JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N

Purity

95

Country of Origin

GB





最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする