Merck
330841W
Avanti
MSI SPLASH®
Avanti Polar Lipids
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
MSI SPLASH® LIPIDOMIX for Mass Spec Imaging
アッセイ
(MS)
形状
methanol solution
包装
pkg of 1x1 ea (330841W-1EA)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
application(s)
lipidomics
lipid type
formulation
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
330707330709W330735W
vibrant-m
330841W
MSI SPLASH®
vibrant-m
330707
SPLASH® LIPIDOMIX® Mass Spec Standard
form
methanol solution
form
methanol solution
form
methanol solution
form
methanol solution
packaging
pkg of 1x1 ea (330841W-1EA)
packaging
pkg of 1 × 1 mL (330707-1EA)
packaging
pkg of 1 × 1 mL (330709W-1EA)
packaging
pkg of 1x1 ea (330735W-1EA)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
詳細
As the role of lipids in neurodegenerative diseases such as Parkinson′s Disease is increasingly acknowledged, it has become essential to consider what lipids may have a hand in neuropathology. MSI SPLASH is made specifically for Mass Spec Imaging of neurological tissue. The mixture of thirteen internal standards is designed to be applied to brain sections using a sprayer, similarly to the application of matrix for MALDI. MSI SPLASH allows not only for quantitation of lipids within the brain, but also localization of those lipids to provide more detailed information for answering biological questions. This mixture was designed in collaboration with Michiel Vandenbosch, Shadrack Mutuku, Shane Ellis & Kim Ekroos.
アプリケーション
Mass Spectrometry
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330841W-1EA)
法的情報
SPLASH is a registered trademark of Avanti Polar Lipids, Inc.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Polar Lipids 110 μg/mLSDS
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Polar Lipids 100 μg/mLSDS
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Polar Lipids 791640C 49 μg/mLSDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Polar Lipids 23 μg/mLSDS
  • 858152L17:0-16:1 PS-d5, Avanti Polar Lipids 105 μg/mLSDS
  • 856710L17:0 Lyso PE-d5, Avanti Polar Lipids 3 μg/mLSDS
  • 860573PC12 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0), Avanti Polar Lipids 860573P, powder 19 μg/mLSDS
  • 330727PC15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Polar Lipids 13 μg/mLSDS
  • 860677PC18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0), Avanti Polar Lipids 860677P, powder 11 μg/mLSDS
  • 860569PC17 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0), Avanti Polar Lipids 860569P, powder 133 μg/mLSDS
  • 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Polar Lipids 860740L-1MG
    860746L-1MG 31 μg/mL
    SDS
  • 855679L17:0 Lyso PC-d5, Avanti Polar Lipids 3 μg/mLSDS
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Polar Lipids 161 μg/mLSDS
すべて表示 (13)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先