Merck
610000
Avanti
Extruder Set(ホルダー/ヒーティングブロック付き)
Avanti Polar Lipids
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
Mini-Extruder Set
NACRES:
NB.51
特徴
Extruder Set with Block
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
610024610020610026
Extr. Heating Block Avanti Polar Lipids
Avanti
610024
抽出物加熱ブロック
Mini-Extruder (only) Avanti Polar Lipids
Avanti
610020
Mini-Extruder (only)
Extruder Casing-SS Avanti Polar Lipids
Avanti
610026
Extruder Casing-SS
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
詳細
Avanti Mini-Extruderによる効率的かつ迅速な押出(LUVET)により、大きい単層の小胞を調製できます。
Avanti® Mini-Extrudeの詳細は、ビデオをご覧ください。
アプリケーション
Extruder Set(ホルダー/ヒーティングブロック付き)は、小胞およびリポソームの調製に使用されています。
包装
Mini-Extruder(セット):説明書、ミニ押出機、1000 μLのシリンジ2本、孔径0.1 μmのポリカーボネートメンブレン100枚、フィルターサポート100個、ホルダー/ヒーティングブロック1個を含みます。
法的情報
Avanti is a registered trademark of Avanti Polar Lipids, Inc.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 610020Mini-Extruder (only), Avanti Polar LipidsSDS
  • 610017Syringe (1000 μL), Avanti Polar LipidsSDS
  • 610014Filter Support, Avanti Polar LipidsSDS
  • 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Polar LipidsSDS
  • 610024Extr. Heating Block, Avanti Polar LipidsSDS
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
推奨
製品番号
詳細
価格
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
PC Membranes 0.05um Avanti Polar Lipids
Avanti
610003
PCメンブレン0.05um
PC Membranes 1.0um Avanti Polar Lipids
Avanti
610010
PCメンブレン1.0um
Extruder Washer-PTFE Avanti Polar Lipids
Avanti
610019
Extruder Washer-PTFE
PC Membranes 0.03um Avanti Polar Lipids
Avanti
610002
PCメンブレン0.03um
LiposoFast Liposome Factory pore size 100 nm, polycarbonate membrane
Z373419
LiposoFast Liposome Factory
Membrane Support-PTFE Avanti Polar Lipids
Avanti
610025
メンブレン支持体PTFE
Syringe Needles (3 pack) Avanti Polar Lipids
Avanti
610036
シリンジ針(3パック)
Plunger Assembly (1000 μL) Avanti Polar Lipids
Avanti
610032
Plunger Assembly (1000 μL)
O-rings for Extruder Avanti Polar Lipids
Avanti
610018
O-rings for Extruder
10mL Pre-Scored Ampule, Clear Avanti Polar Lipids
Avanti
600200
10mL Pre-Scored Ampule, Clear
Liposome-enhanced lateral-flow assays for clinical analyses
Edwards KA, et al.
Biosensors and Biodetection, 407-434 (2017)
In vivo experimental investigation on multi-pulse Nd: YAG laser-induced vesicle embolization of vascular lesions
Jia H, et al.
Optics & Laser technology, 116, 246-255 (2019)
Immobilization and detection of platelet-derived extracellular vesicles on functionalized silicon substrate: cytometric and spectrometric approach
Gajos K, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(4), 1109-1119 (2017)
Trapping single molecules in liposomes: surface interactions and freeze- thaw effects
Liu B, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(46), 15191-15198 (2010)
プロトコル
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
テクニカルサービス連絡先