詳細
3β-hydroxy-5-cholestene-7-one
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 mg (700015P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700015P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (700015P-50mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)C(=O)C=C2C1)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
YIKKMWSQVKJCOP-ABXCMAEBSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
<li><strong>7-ケトコレステロール誘発性損傷に対するリノレン酸の細胞保護効果:</strong> この研究では、特定の脂肪酸が神経細胞および血管細胞における 7-ケトコレステロールの毒性効果をどのように緩和できるかを強調し、神経変性疾患および心血管疾患に対する潜在的な治療用途を強調しています (Yammine et al., 2024)。</li>
</ul>
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700015P-50MG:
700015P-VAR:
700015P-5MG:
700015P-100MG:
700015P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック