Merck
700029P
Avanti
3β,7β-dihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7β-hydroxy
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥77,280
¥77,280
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥77,280
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O4
CAS Number:
分子量:
432.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥77,280
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700029P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
700133P700132P700027P
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700029P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700133P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700132P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700027P-1mg)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 700133P
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 700132P
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
詳細
3β,7β-dihydroxy-5-cholestenoic acid (3β,7β-diHCA) is associated with plasma and is a C27 acid.[1] 3β,7β-diHCA is synthesized from 3β-hydroxy-7-oxocholest-5-en-(25R)26-oic acid (3βH,7O-CA) by the action of the enzyme hydroxysteroid 11-β dehydrogenase 1.[2]
アプリケーション
3β,7β-dihydroxy-5-cholestenoic acid may be used as an authentic diastereoisomer standard in mass spectrometry (MS) experiments.[3]
生物化学的/生理学的作用
3β,7β-dihydroxy-5-cholestenoic acid (3β,7β-diHCA) levels are elevated in Niemann-Pick type C (NPC) disease and Niemann-Pick (NP) disease type B disorders.[1] It elicits toxicity to oculomotor neurons.[2]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700029P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
700029P-1MG:
700029P-VAR:
700029P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)