詳細
cholest-5-ene-3β,4β-diol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (700036P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700036P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1O)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)20-11-12-21-19-9-10-23-25(29)24(28)14-16-27(23,5)22(19)13-15-26(20,21)4/h10,17-22,24-25,28-29H,6-9,11-16H2,1-5H3
InChI Key
CZDKQKOAHAICSF-UHFFFAOYSA-N
よく一緒に購入される製品
Jan Code
700036P-VAR:
700036P-5MG:
700036P-BULK:
700036P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック