スキップする
700045P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
6α-hydroxy-5α-cholestane-d7
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥72,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H41O2D7
CAS番号:
分子量:
411.71
MDL number:
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
>99% (TLC)
Form:
powder
¥72,200
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700045P-1mg), pkg of 1 × 10 mg (700045P-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7 is a deuterated B-ring substituted sterol.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-1mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
700055P700046P700119P
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700045P-1mg), pkg of 1 × 10 mg (700045P-10mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700055P-1mg), pkg of 1 × 5 mg (700055P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700046P-1mg), pkg of 1 × 5 mg (700046P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700119P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 700119P
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
保管分類
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)