Merck
700083P
Avanti
3-oxo-4-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
cholest-4-en-3-one-27-oic acid
Slide 1 of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥79,900
¥79,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥79,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H42O3
CAS Number:
分子量:
414.62
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥79,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
(25R)-cholest-4-en-26-oic acid, 3-oxo
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700083P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(CC2)C(CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCCC(C)C(O)=O)C)=CC2=O
InChI Key
PSXQJZDFWDKBIP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
700027P700133P700082P
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 700133P
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700083P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700027P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700133P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
詳細
3-oxo-4-cholestenoic acid (3OChA) is synthesized from cholesterol by the oxidation at the positions C3 and C26 in the presence of P450 cytochromes (CYP125 and CYP142). This pathway is well established in M. smegmatis.[1] 3OChA is an intermediate in cholesterol catabolism and is more soluble compared to cholesterol.[1]
アプリケーション
3-oxo-4-cholestenoic acid has been used as a inducer ligand for the TetR-like repressor (KstR) of M. smegmatis.[1]
生物化学的/生理学的作用
3-oxo-4-cholestenoic acid (3OChA) acts as an inducer to the TetR-like repressor (KstR) and modulates the expression kstR regulon genes.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700083P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
700083P-BULK:
700083P-1MG:
700083P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)