Merck
700100P
Avanti
コレステロール(植物)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
コレスト-5-エン-3β-オール; 110797
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥62,300
200 MG
¥106,000
500 MG
¥225,000
1 G
¥406,000
¥62,300
出荷予定日2025年7月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥62,300
200 MG
¥106,000
500 MG
¥225,000
1 G
¥406,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS Number:
分子量:
386.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥62,300
出荷予定日2025年7月10日詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
cholesterol (plant derived)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (700100P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (700100P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (700100P-200mg)
pkg of 1 × 500 mg (700100P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
PHR1533700000PC2155000
コレステロール Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
PHR1533
コレステロール
コレステロール CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2155000
コレステロール
assay
>99% (TLC)
assay
-
assay
>98% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
packaging
pkg of 1 × 1 g (700100P-1g), pkg of 1 × 200 mg (700100P-200mg), pkg of 1 × 100 mg (700100P-100mg), pkg of 1 × 500 mg (700100P-500mg)
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 1 × 1 g (700000P-1g), pkg of 1 × 100 mg (700000P-100mg), pkg of 1 × 5 g (700000P-5g), pkg of 1 × 500 mg (700000P-500mg)
packaging
-
詳細
コレステロールは、植物に存在する微量のステロールです。主に植物の膜に関連しており、葉の表面脂質の構成要素です。[1]
アプリケーション
コレステロールは以下の用途に使用されています。
  • 小型の単層小胞の調製に[2]
  • Candida albicans(鵞口瘡カンジダ)感染症のマウスモデルに投与するためのチモキノン(TQ)含有リポソームの生成に[3]
  • 構造化照明顕微鏡法研究のための小型の単層小胞の調製に[4]
包装
20 mL透明ガラス製ねじ蓋バイアル(700100P-1 g)
20 mL透明ガラス製ねじ蓋バイアル(700100P-500 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(700100P-100 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(700100P-200 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
700100P-1G:
700100P-100MG:
700100P-VAR:
700100P-500MG:
700100P-200MG:
700100P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)