Merck
700128P
Avanti
3β,7α,24S-trihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Polar Lipids 700128P, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α,24S-trihydroxy
実験式(ヒル表記法):
C27H44O5
CAS番号:
分子量:
448.64
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700128P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 700128P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@H](C)C(O)=O)[C@]4(C)CC3
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
700028P700082P700133P
vibrant-m
700028P
3β,7α-dihydroxy-5-cholestenoic acid
vibrant-m
700082P
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid
vibrant-m
700133P
3β,25-OH-7-oxo-5-cholestenoic acid
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700128P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700028P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700133P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700128P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700133P
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
詳細
3β,7α,24S-trihydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
アプリケーション
3β,7α,24S-trihydroxy-5-cholestenoic acid has been used in the preparation of [25,26,26,26,27,27,272H7]22R-Hydroxycholest-4-en-3-one ([2H7]22R-HCO). It has also been used as a standard in liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (LC-HRMS) reconstructed ion chromatogram for cerebrospinal fluid (CSF) cholestenoic acid analysis.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700128P-1mg)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Jonas Abdel-Khalik et al.
Biochimie, 153, 86-98 (2018-07-01)
Dihydroxyoxocholestenoic acids are intermediates in bile acid biosynthesis. Here, using liquid chromatography - mass spectrometry, we confirm the identification of 7α,24-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic and 7α,25-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic acids in cerebrospinal fluid (CSF) based on comparisons to authentic standards and of 7α,12α-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic and 7α,x-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic (where
Peter J Crick et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 195, 105475-105475 (2019-09-22)
While the presence and abundance of the major oxysterols and cholestenoic acids in the circulation is well established, minor cholesterol metabolites may also have biological importance and be of value to investigate. In this study by observing the metabolism of
テクニカルサービス連絡先