Merck
700129P
Avanti
7α,24S,27-trihydroxycholesterol
Avanti Polar Lipids 700129P, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
(25S)-cholest-5-en-7α,3β,24S,27-tetraol
実験式(ヒル表記法):
C27H46O4
CAS番号:
分子量:
434.65
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700129P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 700129P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@H]4O)C4C1CC[C@@H]2[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@H](C)CO
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
700131P700128P700130P
vibrant-m
700129P
7α,24S,27-trihydroxycholesterol
vibrant-m
700131P
24S,27-dihydroxycholesterol
vibrant-m
700130P
3β,24S-dihydroxy-5-cholestenoic acid
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700129P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700131P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700128P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700130P
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700129P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700131P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700128P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700130P-1mg)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
詳細
7α,24S,27-trihydroxycholesterol is a double substituted oxysterol. It is a trihydroxy derivative of cholesterol with three hydroxyl groups in the carbon 27, 24 and 7 positions as compared to cholesterol.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700129P-1mg)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先