Merck
700131P
Avanti
24S,27-dihydroxycholesterol
Avanti Polar Lipids 700131P, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
(25S)-cholest-5-en-3β,24S,27-triol
実験式(ヒル表記法):
C27H46O3
CAS番号:
分子量:
418.65
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700131P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 700131P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
700129P700071P700130P
vibrant-m
700131P
24S,27-dihydroxycholesterol
vibrant-m
700129P
7α,24S,27-trihydroxycholesterol
vibrant-m
700071P
24(R)-hydroxycholesterol
vibrant-m
700130P
3β,24S-dihydroxy-5-cholestenoic acid
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700131P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700129P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700071P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700130P-1mg)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700131P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700129P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700130P
詳細
24S,27-dihydroxycholesterol differs from 24S-hydroxycholesterol in steroid nucleus by having an additional hydroxyl group. 24S,27-dihydroxycholesterol is derived from 24S-hydroxycholesterol in the presence of enzyme cholesterol 24-hydroxylase (P450 46A1).
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700131P-1mg)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Natalia Mast et al.
Biochemistry, 42(48), 14284-14292 (2003-12-03)
The known activity of cytochrome P450 46A1 (P450 46A1) is 24(S)-hydroxylation of cholesterol. This reaction produces biologically active oxysterol, 24(S)-hydroxycholesterol, and is also the first step in enzymatic degradation of cholesterol in the brain. We report here that P450 46A1
テクニカルサービス連絡先