Merck
700132P
Avanti
3β,7α,25-trihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Polar Lipids 700132P, powder
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Change View
Select a Size
Change View
別名:
cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α,25-trihydroxy
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H44O5
CAS番号:
分子量:
448.64
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700132P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700132P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CCCC(C)(O)C(O)=O)[C@]4(C)CC3
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
700130P700133P700029P
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700132P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700130P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700133P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700029P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700132P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700130P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 700133P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
詳細
3β,7α,25-trihydroxy-5-cholestenoic acid is synthesized from 3β, 25-dihydroxy-5-cholestenoic acid in the presence of enzyme 25-hydroxycholesterol 7α-hydroxylase (CYP7B1). It is also synthesized from 7α,25-dihydroxycholesterol by the action of enzyme sterol 27-hydroxylase (CYP27A1).
生物化学的/生理学的作用
3β,7α,25-trihydroxy-5-cholestenoic acid is used in the synthesis of 7α,25-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic acid by using cholesterol oxidase.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700132P-1mg)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
{Identification of 7{alpha
Abdel-Khalik J, et al.
Biochimie, 153, 86-86 (2018)
William J Griffiths et al.
Free radical biology & medicine, 134, 42-52 (2018-12-24)
Using liquid chromatography - mass spectrometry in combination with derivatisation chemistry we profiled the oxysterol and cholestenoic acid content of cerebrospinal fluid from patients with Alzheimer's disease (n = 21), vascular dementia (n = 11), other neurodegenerative diseases (n = 15, Lewy bodies dementia, n = 3, Frontotemporal
テクニカルサービス連絡先