Product Name
17:0 PG, 1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (830456P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 830456P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C40H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-39(43)47-35-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)50-40(44)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37-38,41-42H,3-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/t37?,38-;/m1./s1
InChI Key
KPXRLCBGVWDJKW-KQWGQSANSA-M
1 of 4
当該品目 | 840434C | 840446P | 840503P |
---|---|---|---|
assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
form powder | form liquid | form powder | form powder |
manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 830456P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 840434C | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 840446P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 840503P |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
packaging pkg of 1 × 25 mg (830456P-25mg) | packaging pkg of 1 × 2.5 mL (840434C-25mg), pkg of 1 × 20 mL (840434C-500mg) | packaging pkg of 1 × 25 mg (840446P-25mg), pkg of 1 × 500 mg (840446P-500mg) | packaging pkg of 5 × 100 mg (840503P-500mg), pkg of 1 × 25 mg (840503P-25mg) |
shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
830456P-25MG:
830456P-BULK:
830456P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)