Merck
840009P
Avanti
PAF (from Heart PC)
Avanti Polar Lipids 840009P, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-alkyl-2-acetoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
CAS番号:
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840009P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840009P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (840009P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 840009P
lipid type
phospholipids
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H26NO7P/c1-6-17-9-12(20-11(2)14)10-19-21(15,16)18-8-7-13(3,4)5/h12H,6-10H2,1-5H3/t12-/m1/s1
InChI key
OLGKYSVSAKLUHK-GFCCVEGCSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
840008P850465P878110P
vibrant-m
840009P
PAF (from Heart PC)
vibrant-m
840008P
Lyso PAF (from Heart PC)
vibrant-m
850465P
18:0-16:0 PC
vibrant-m
878110P
C16-02:0 PC
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (840009P-10mg), pkg of 1 × 5 mg (840009P-5mg), pkg of 1 × 25 mg (840009P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (840008P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 200 mg (850465P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (850465P-25mg), pkg of 1 × 500 mg (850465P-500mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (878110P-25mg), pkg of 1 × 5 mg (878110P-5mg)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 840009P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 840008P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 850465P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 878110P
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
詳細
Platelet-activating factor (PAF; 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine), an endogenous phospholipid is synthesized by several cells. PAF is a phosphatidylcholine derivative.
生物化学的/生理学的作用
Platelet-activating factor (PAF; 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is linked with arterial thrombosis, endotoxic shock, acute inflammation and acute allergic disease. It acts as a mediator of pathogenesis of ulcerative colitis and Crohn′s disease in human colon. It also participates in platelet activation and inflammation.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840009P-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840009P-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840009P-5mg)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Thromboxane A2-mediated Cl- secretion induced by platelet-activating factor in isolated rat colon
Suzuki T, et al.
European Journal of Pharmacology, 400(2-3), 297-303 (2000)
PAFAH Ib phospholipase A2 subunits have distinct roles in maintaining Golgi structure and function
Bechler ME and Brown WJ
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1831(3), 595-601 (2013)
テクニカルサービス連絡先