Merck
850350C
Avanti
15:0 PC
1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
PC(15:0/15:0)
実験式(ヒル表記法):
C38H76NO8P
CAS番号:
分子量:
705.99
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850350C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850350C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 850350C
濃度
10 mg/mL (850350C-25mg)
25 mg/mL (850350C-200mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/p+1
InChI Key
LJARBVLDSOWRJT-UHFFFAOYSA-O
詳細
Phosphatidylcholine (PC) carries a positively charged quaternary amine and a negatively charged phosphate in its headgroup. It is an important component of mammalian membranes.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
アプリケーション
15:0 PC (1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
  • as a component in fluidizing lipid bilayers to study the role of membrane fluidity in mediating membrane sensitivity to small hydrophobic peptides or haptoglobin-related protein (SHP-1)
  • to prepare giant unilamellar lipid vesicles (GUVs)
  • to construct supported phospholipid bilayers to study the gel-fluid phase transition behavior using in situ, temperature-dependent atomic force microscopy
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylcholine (PC) is capable of preventing the penetrance of bacteria by acting as a surfactant. This phospholipid is capable of forming a strong bilayer.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850350C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850350C-25mg)
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
ISHL Indicated Name
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ISHL Notified Names
名称等を通知すべき危険物及び有害物
JAN Code
850350C-25MG:4.548173362748E12
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先