スキップする
850356P
Avanti
4ME 16:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-di-(3,7,11,15-テトラメチルヘキサデカノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; PC(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥40,800
200 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥129,000
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥265,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C48H96NO8P
CAS番号:
分子量:
846.25
MDL number:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
¥40,800
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 200 mg ((850356P-200MG)), pkg of 1 × 25 mg ((850356P-25MG)), pkg of 1 × 500 mg ((850356P-500MG))
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)=O
InChI
1S/C48H96NO8P/c1-38(2)20-14-22-40(5)24-16-26-42(7)28-18-30-44(9)34-47(50)54-36-46(37-56-58(52,53)55-33-32-49(11,12)13)57-48(51)35-45(10)31-19-29-43(8)27-17-25-41(6)23-15-21-39(3)4/h38-46H,14-37H2,1-13H3/t40?,41?,42?,43?,44?,45?,46-/m1/s1
InChI key
UKDDQGWMHWQMBI-SOFRWFQSSA-N
General description
ジフィタノイル脂肪酸鎖を含む脂質は、安定な平面脂質膜の作製に使用されてきました(参照文献を参考)。ジフィタノイルホスファチジルコリンは、-120°Cから+120°Cまでの液晶相転移に検出可能なゲルを呈しません。Avantiが提供しているホスファチジルコリン製品のリストは、さまざまな物理的性質を持つ化合物を提供するようにデザインされています。提供されている製品には、短鎖(C3-C8は水溶性で吸湿性)、飽和、多価不飽和、および混酸PCなどがあります。すべての製品はHPLC精製され、製品を酸化や加水分解から守るために特別な予防措置が取られています。
Application
4ME 16:0 PCは以下の用途に使用されています。
  • 塩化物チャネルの電気生理学的研究に[1]
  • タンパク質再構成研究に使用される液滴-ヒドロゲル二重層(DHB)の生成に[2]
  • 単一チャネルおよびイオン選択性測定研究のための脂質二重層の生成に
Biochem/physiol Actions
1,2-ジフィタノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン(4ME 16:0 PC)またはDPhPCはコリン頭部基を有しており、膜脂質二重層の形成に有利に働きます。イオンや水に対して低い透過性を示します。DPhPCは、主に電気生理学的測定やイオン導電率研究に使用される脂質です。
Packaging
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(850356P-200mg)
30 mL琥珀色広口瓶、スクリューキャップ付き(850356P-500mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850356P-25 mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
850402C850356C850402P
4ME 16:0 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850356P
4ME 16:0 PC
4ME 16:0 PE 1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Avanti
850402C
4ME 16:0 PE
4ME 16:0 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850356C
4ME 16:0 PC
4ME 16:0 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850402P
4ME 16:0 PE
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 850402C
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
powder
packaging
pkg of 1 × 200 mg ((850356P-200MG)), pkg of 1 × 500 mg ((850356P-500MG)), pkg of 1 × 25 mg ((850356P-25MG))
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (850402C-25mg)
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (850356C-25mg), pkg of 1 × 20 mL (850356C-500mg), pkg of 2 × 4 mL (850356C-200mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (850402P-25mg)
description
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
description
-
description
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
description
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4ME 16:0 PC
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Unusual Constriction Zones in the Major Porins OmpU and OmpT from Vibrio cholerae
Pathania M, et al.
Structure, 26(5), 708-721 (2018)
Zahra Aminipour et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 146, 133-142 (2019-11-08)
Doxorubicin is an anti-cancer drug that is important for breast cancer therapy. In this study, the effects of the membrane potential of breast cancer cells (-30 mV) and normal breast epithelial cells (-60 mV) on doxorubicin (DOX) permeability was studied. To achieve
H Lindsey et al.
Biochimica et biophysica acta, 555(1), 147-167 (1979-07-19)
We report here on a series of studies aimed at characterization of the structural and dynamical properties of the synthetic lipid diphytanoyl phosphatidylcholine, in multilamellar dispersions and vesicle suspensions. The lipid exhibits no detectable gel to liquid crystalline phase transition
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
850356P-500MG04061835230402
850356P-200MG04061835230389
850356P-25MG04061835230396