Merck
852465P
Avanti
C18(Plasm) LPC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
PC(18:1p/0:0); 110694
Slide 1 of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥123,000
¥123,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥123,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H54NO6P
CAS Number:
分子量:
507.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥123,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
C18(Plasm) LPC, 1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (852465P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 852465P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
852464P852471P857230P
C18(Plasm) LPC 1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
852465P
C18(Plasm) LPC
C16(Plasm) LPC 1-(1Z-hexadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
852464P
C16(Plasm) LPC
C18(Plasm) LPE 1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
852471P
C18(Plasm) LPE
C18:1 LPA 1-(9Z-octadecenyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
857230P
C18:1 LPA
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (852465P-10mg)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (852464P-10mg)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (852471P-10mg), pkg of 1 × 100 mg (852471P-100mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857230P-1mg)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 852465P
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 852464P
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 852471P
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 857230P
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
詳細
C18(Plasm) LPC is a plasmalogen.
アプリケーション
C18(Plasm) LPC has been used to test the lysoplasmalogenase activity of YhhN proteins.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852465P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
852465P-VAR:
852465P-BULK:
852465P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)