Merck
855476P
Avanti
13:0 Lyso PC
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(13:0/0:0)
実験式(ヒル表記法):
C21H44NO7P
CAS番号:
分子量:
453.55
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (855476P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 855476P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
855376P855576P855476C
13:0 Lyso PC 1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
855476P
13:0 Lyso PC
11:0 Lyso PC 1-undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
855376P
11:0 Lyso PC
15:0 Lyso PC 1-pentadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
855576P
15:0 Lyso PC
13:0 Lyso PC 1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
855476C
13:0 Lyso PC
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855476P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855376P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855576P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855476C
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855476P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855376P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855576P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (855476C-25mg)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
アプリケーション
13:0 Lyso PC has been used:
  • as an internal standard: for the quantification of targeted infant metabolites
  • used as an internal standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) to identify changes in lipid profile of eggs
  • as an internal standard for tandem mass spectrometry analysis of lipid species
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855476P-25mg)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Lipidomic investigation of eggs' yolk: Changes in lipid profile of eggs from different conditions
Campos AM, et al.
Food Research International, 89, 177-185 (2016)
The impact of human breast milk components on the infant metabolism
Hellmuth C, et al.
PLoS ONE, 13(6) (2018)
The impact of human breast milk components on the infant metabolism
Hellmuth C, et al.
Testing, 13(6) (2018)
High-Throughput Plasma Lipidomics: Detailed Mapping of the Associations with Cardiometabolic Risk Factors
Huynh K, et al.
Cell Chemical Biology, 26(1), 71-84 (2019)
テクニカルサービス連絡先