Merck
855576P
Avanti
15:0 Lyso PC
1-pentadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-pentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(15:0/0:0)
実験式(ヒル表記法):
C23H48NO7P
CAS番号:
分子量:
481.60
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (855576P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855576P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
855476P855376P855777P
vibrant-m
855576P
15:0 Lyso PC
vibrant-m
855476P
13:0 Lyso PC
vibrant-m
855376P
11:0 Lyso PC
vibrant-m
855777P
20:0 Lyso PC
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855576P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855476P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855376P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855777P
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855576P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855476P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855376P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 200 mg (855777P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (855777P-25mg)
アプリケーション
15:0 Lyso PC may be used:
  • as a reference standard to study the effects of metformin on urinary metabolites in diet-induced-obese mice by ultra-performance liquid chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry (UPLC-TOF/MS)
  • as a standard for the quantification of high-density lipoprotein (HDL) lipidome
  • for the preparation of multilamellar vesicles
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855576P-25mg)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Effect of metformin on the urinary metabolites of diet-induced-obese mice studied by ultra performance liquid chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry (UPLC-TOF/MS)
Zhu Y, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 925, 110-116 (2013)
Distinct phospholipid and sphingolipid species are linked to altered HDL function in apolipoprotein AI deficiency
Zakiev E, et al.
Journal of Clinical Lipidology, 13(3), 468-480 (2019)
Sterols have higher affinity for sphingomyelin than for phosphatidylcholine bilayers even at equal acyl-chain order
Lonnfors M, et al.
Biophysical Journal, 100(11), 2633-2641 (2011)
Untargeted lipidomic analysis of plasma from high fat diet-induced obese rats using UHPLC- linear trap quadrupole -Orbitrap MS.
Siddabasave Gowda B Gowda et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry (2020-01-21)
Luca Narduzzi et al.
Drug testing and analysis, 12(7), 887-899 (2020-04-05)
Growth hormone (GH), an endogenous peptide regulating anabolism and lipolysis in humans, is known to be abused by athletes to improve their performance. Despite the development of two distinct screening methods, few positive cases have been reported by the antidoping
テクニカルサービス連絡先