Merck
855677C
Avanti
17:1 Lyso PC
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
17:1 LPC
実験式(ヒル表記法):
C25H50NO7P
分子量:
507.64
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (855677C-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855677C
濃度
10 mg/mL (855677C-10mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
855676C855775C855675C
vibrant-m
855677C
17:1 Lyso PC
vibrant-m
855676C
17:0 Lyso PC
vibrant-m
855775C
18:0 Lyso PC
vibrant-m
855675C
16:0 Lyso PC
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (855677C-10mg)
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (855676C-25mg), pkg of 2 × 4 mL (855676C-200mg)
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (855775C-25mg), pkg of 1 × 20 mL (855775C-500mg)
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (855675C-25mg), pkg of 2 × 4 mL (855675C-200mg)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
concentration
10 mg/mL (855677C-10mg)
concentration
10 mg/mL (855676C-25mg), 25 mg/mL (855676C-200mg)
concentration
10 mg/mL (855775C-25mg), 25 mg/mL (855775C-500mg)
concentration
10 mg/mL (855675C-25mg), 25 mg/mL (855675C-200mg)
アプリケーション
17:1 Lyso PC has been used as a lipid standard to optimize the mobile phase in the ultra-performance liquid chromatography.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855677C-10mg)
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
855677C-10MG:4.548174019146E12
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Development of lipidomic platform and phosphatidylcholine retention time index for lipid profiling of rosuvastatin treated human plasma
Choi JM, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 944, 157-165 (2014)
Tsukasa Yagi et al.
Cancers, 12(1) (2020-01-01)
Ovarian cancer remains a highly lethal disease due to its late clinical presentation and lack of reliable early biomarkers. Protein-based diagnostic markers have presented limitations in identifying ovarian cancer. We tested the potential of phospholipids as markers of ovarian cancer
Jadegoud Yaligar et al.
PloS one, 9(3), e91436-e91436 (2014-03-19)
Dietary saturated fatty acids contribute to the development of fatty liver and have pathogenic link to systemic inflammation. We investigated the effects of dietary fat towards the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease by longitudinal in vivo magnetic resonance spectroscopy
テクニカルサービス連絡先