Merck
855779P
Avanti
22:0 Lyso PC
1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-docosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:0/0:0)
実験式(ヒル表記法):
C30H62NO7P
CAS番号:
分子量:
579.79
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (855779P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 855779P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
855800P855779C855376P
22:0 Lyso PC 1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
855779P
22:0 Lyso PC
24:0 Lyso PC 1-lignoceroyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
855800P
24:0 Lyso PC
22:0 Lyso PC 1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
855779C
22:0 Lyso PC
11:0 Lyso PC 1-undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
855376P
11:0 Lyso PC
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855779P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855800P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855779C
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 855376P
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855779P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855800P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (855779C-25mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (855376P-25mg)
アプリケーション
22:0 Lyso PC may be used as a standard to screen X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) in newborns using positive ion electrospray (ESI) combined liquid chromatography-tandem spectrometric (LC-MS/MS) technique.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855779P-25mg)
よく一緒に購入される製品
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Newborn screening for X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD): validation of a combined liquid chromatography-tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) method
Hubbard WC, et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 97(3), 212-220 (2009)
Walter C Hubbard et al.
Molecular genetics and metabolism, 89(1-2), 185-187 (2006-07-11)
Utilizing combined liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) as the analytical method, we have demonstrated a ten to sixtyfold excess of lysophosphatidyl choline containing hexacosanoic acid (26:0) in dried blood spots on a filter paper matrix from 25 male patients with
Kelsey B Law et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017-05-20)
Peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are metabolic disorders caused by the loss of peroxisomes. The majority of PBDs result from mutation in one of 3 genes that encode for the peroxisomal AAA ATPase complex (AAA-complex) required for cycling PEX5 for peroxisomal
Francesca Saitta et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 186, 110715-110715 (2019-12-17)
A fifteen-components model membrane that reflected the 80 % of phospholipids present in Insulin Secretory Granules was obtained and thermodynamic exploitation was performed, through micro-DSC, in order to assess the synergic contributions to the stability of a mixed complex system
テクニカルサービス連絡先