Merck
856706P
Avanti
13:0 Lyso PE
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(13:0/0:0); 110696
Empirical Formula (Hill Notation):
C18H38NO7P
CAS番号:
分子量:
411.47
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (856706P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 856706P
lipid type
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
856735P856715P856705P
13:0 Lyso PE 1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Avanti
856706P
13:0 Lyso PE
14:0 Lyso PE 1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Avanti
856735P
14:0 Lyso PE
18:0 Lyso PE 1-Stearoyl-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine, powder
Avanti
856715P
18:0リゾPE
16:0 Lyso PE Avanti Polar Lipids, powder
Avanti
856705P
16:0リゾPE
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (856706P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 200 mg (856735P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (856735P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (856715P-25mg), pkg of 1 × 500 mg (856715P-500mg)
packaging
pkg of 1 × 200 mg (856705P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (856705P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 856706P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 856735P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 856715P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
アプリケーション
13:0 Lyso PE has been used as an internal standard for the quantification of glycerophospholipids.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (856706P-5mg)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Reversed phase LC/MS/MS method for targeted quantification of glycerophospholipid molecular species in plasma
Uhl O, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879(30), 3556-3564 (2011)
Untargeted lipidomic analysis of plasma from high fat diet-induced obese rats using UHPLC- linear trap quadrupole -Orbitrap MS.
Siddabasave Gowda B Gowda et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry (2020-01-21)
テクニカルサービス連絡先