Merck
857230P
Avanti
C18:1 LPA
1-(9Z-octadecenyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-O-9-(Z)-octadecenyl-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(18:1(9Z)e/0:0)
実験式(ヒル表記法):
C21H46NO6P
CAS番号:
分子量:
439.57
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (857230P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 857230P
lipid type
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[NH4+]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
857228P857223P857128P
vibrant-m
857230P
C18:1 LPA
vibrant-m
857228P
C18 LPA
vibrant-m
857223P
C16 LPA
vibrant-m
857128P
18:0リゾPA
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857230P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857228P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857223P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (857128P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 857230P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 857228P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 857223P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
詳細
C18:1 LPA is a bioactive lipid. This lysophosphatidic acid (LPA), soluble lipid is obtained from membrane phospholipid. It is present in blood plasma.
アプリケーション
C18:1 LPA is suitable to stimulate human embryonic kidney 293 cells (HEK 293) cells in luciferase assay. It is also suitable to use as an additive in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) for transwell migration assay, wound‐healing assay and cell proliferation assay.
生物化学的/生理学的作用
Lysophosphatidic acid (LPA) signaling participates in various cellular processes. It is also associated with neurological disorders, inflammation and cancer.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857230P-1mg)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
18:0リゾPA Avanti Polar Lipids
Avanti
857128P
18:0リゾPA
Ki 16425 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0971
Ki 16425
16:0 Cyclic LPA 1-palmitoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Avanti
857323P
16:0 Cyclic LPA
18:2リゾPA Avanti Polar Lipids
Avanti
857138C
18:2リゾPA
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
56575
GenElute-LPA
Lysophosphatidic acid and its receptor LPA1 mediate carrageenan induced inflammatory pain in mice
Srikanth M, et al.
European Journal of Pharmacology, 841, 49- 56 (2018)
R D Moreno-Fernández et al.
Neuropharmacology, 164, 107896-107896 (2019-12-08)
The LPA1 receptor, one of the six characterized G protein-coupled receptors (LPA1-6) through which lysophosphatidic acid acts, is likely involved in promoting normal emotional behaviours. Current data suggest that the LPA-LPA1-receptor pathway may be involved in mediating the negative consequences
Autotaxin is a novel target of micro RNA-101-3p
Wang Y, et al.
FEBS Open Bio, 9(4), 707- 716 (2019)
Jesica R Williams et al.
The Journal of biological chemistry, 284(25), 17304-17319 (2009-04-16)
Lysophosphatidic acid (LPA) is a ligand for LPA(1-3) of the endothelial differentiation gene family G-protein-coupled receptors, and LPA(4-8) is related to the purinergic family G-protein-coupled receptor. Because the structure-activity relationship (SAR) of GPR92/LPA(5) is limited and whether LPA is its
テクニカルサービス連絡先