860061C
Avanti
Egg SM
Avanti Research™ - A Croda Brand
別名:
16:0 SM; Hexadecanoyl Sphingomyelin; N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine; N-(hexadecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
詳細
Sphingomyelin (Egg, Chicken), chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (860061C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (860061C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (860061C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (860061C-25mg)
25 mg/mL (860061C-1g)
25 mg/mL (860061C-200mg)
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
InChI Key
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 860062C | 860061P | 860063C |
|---|---|---|---|
| assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| packaging pkg of 1 × 2.5 mL (860061C-25mg), pkg of 2 × 4 mL (860061C-200mg), pkg of 2 × 20 mL (860061C-1g) | packaging pkg of 1 × 2.5 mL (860062C-25mg), pkg of 2 × 4 mL (860062C-200mg) | packaging pkg of 1 × 1 g (860061P-1g), pkg of 1 × 200 mg (860061P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (860061P-25mg) | packaging pkg of 1 × 2.5 mL (860063C-25mg) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| concentration 10 mg/mL (860061C-25mg), 25 mg/mL (860061C-200mg), 25 mg/mL (860061C-1g) | concentration 10 mg/mL (860062C-25mg), 25 mg/mL (860062C-200mg) | concentration - | concentration 10 mg/mL (860063C-25mg) |
詳細
Sphingomyelin and related lipids
アプリケーション
包装
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860061C-200MG:4548173351308
860061C-VAR:
860061C-1G:4548173351292
860061C-25MG:4548173351315
860061C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)