Merck
860456P
Avanti
N-C16-deoxysphingosine
N-palmitoyl-1-deoxysphingosine (m18:1/16:0), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
N-hexadecanoyl-1-deoxysphing-4-enine (m18:1/16:0); N-C16-1-deoxyCer; 110994
実験式(ヒル表記法):
C34H67NO2
CAS番号:
分子量:
521.90
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860456P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860456P
lipid type
sphingolipids
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
860455P860457P860462P
vibrant-m
860456P
N-C16-deoxysphingosine
vibrant-m
860455P
N-C12-deoxysphingosine
vibrant-m
860457P
N-C24:1-deoxysphingosine
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860456P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860455P-1mg), pkg of 1 × 5 mg (860455P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860457P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860462P-1mg), pkg of 1 × 5 mg (860462P-5mg)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860456P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860455P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860457P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860462P
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860456P-1mg)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now
テクニカルサービス連絡先