Merck
860465P
Avanti
N-C24:1-desoxymethylsphinganine
Avanti Polar Lipids 860465P, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
N-nervonoyl-1-desoxymethylsphinganine (m17:0/24:1)
実験式(ヒル表記法):
C41H81NO2
CAS番号:
分子量:
620.09
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860465P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860465P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860465P
lipid type
bioactive lipids
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)CNC(CCCCCCCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
860463P860455P860464P
vibrant-m
860465P
N-C24:1-desoxymethylsphinganine
vibrant-m
860463P
N-C16-desoxymethylsphinganine
vibrant-m
860455P
N-C12-deoxysphingosine
vibrant-m
860464P
N-C24:1-deoxysphinganine
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860465P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860463P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860455P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860464P
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860465P-1mg), pkg of 1 × 5 mg (860465P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860463P-1mg), pkg of 1 × 5 mg (860463P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860455P-1mg), pkg of 1 × 5 mg (860455P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860464P-1mg)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
lipid type
bioactive lipids
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
bioactive lipids
lipid type
sphingolipids
bioactive lipids
lipid type
sphingolipids
bioactive lipids
詳細
N-C24:1-desoxymethylsphinganine Commonly referred to as 1-desoxymethyldihydroceramide (1-desoxyMeDHCer), is the N-acylated form of 1-desoxymethylsphinganine, a potent inhibitor of sphingolipid metabolism. 1-deoxysphinganine (1-deoxySa) with N-acyl groups are referred as 1-deoxydihydroceramides and can have 16, 20 and 24 carbon chain.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860465P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860465P-5mg)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Ceramide synthase inhibition by fumonisin B1 causes accumulation of 1-deoxysphinganine a novel category of bioactive 1-deoxysphingoid bases and 1-deoxydihydroceramides biosynthesized by mammalian cell lines and animals
Zitomer NC, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284, 4786-4795 (2009)
Thematic Review Series: Sphingolipids. Biodiversity of sphingoid bases (?sphingosines?) and related amino alcohols
Pruett ST, et al.
Journal of Lipid Research, 49(8), 1621-1639 (2008)
Noemi Jiménez-Rojo et al.
Biophysical journal, 107(12), 2850-2859 (2014-12-18)
Ceramides and dihydroceramides are N-acyl derivatives of sphingosine and sphinganine, respectively, which are the major sphingoid-base backbones of mammals. Recent studies have found that mammals, like certain other organisms, also produce 1-deoxy-(dihydro)ceramides (1-deoxyDHCers) that contain sphingoid bases lacking the 1-hydroxyl-
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now
テクニカルサービス連絡先